Learn More
Dibenzyl cétoxime,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334364 25 g 25g
11324364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00914.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1788-31-4 | C15H15NO | 225.291 g/mol
Dibenzyl ketoxime, is used as an intermediate for the preparation of cis-2-benzyl-3-phenylaziridine by reaction with lithium aluminum hydride. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibenzyl cétoxime est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de la cis-2-benzyl-3-phénylaziridine par réaction avec l’hydrure d’aluminium au lithium. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1788-31-4
Formule moléculaire C15H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 225.291
Numéro MDL MFCD00015453
Clé InChI SXEBLVKLMOIGER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl ketoxime, 1,3-diphenylacetone oxime, 1,3-diphenylpropan-2-one oxime, 2-propanone, 1,3-diphenyl-, oxime, n-1,3-diphenylpropan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino-1,3-diphenylpropane, dibenzylketoxim, maybridge4_000477, dibenzyl ketoxime, 98+%, 1,3-diphenylacetone oxime #
CID PubChem 74518
Nom IUPAC N-(1,3-diphénylpropane-2-ylidène)hydroxylamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl ketoxime
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 25 g
Beilstein 1965977
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté ≥98%