Learn More
Malonate de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le malonate de dibenzyle est utilisé dans la préparation du bisphosphonate de tétraéthyle 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylène. Il a également été utilisé dans la préparation du benzyl umbelliférone-3-carboxylate par condensation de Knoevenagel avec du 2,4-dihydroxybezaldéhyde. Il s’agit d’une alternative utile au diéthyl- malonate.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau ; miscible dans toutes les proportions avec de l’éther et de l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl malonate |
| Densité | 1.137 |
| Point d’ébullition | 188°C (0.2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.544 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1998264 |
| Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol. |
| Poids de la formule | 284.31 |
| Pourcentage de pureté | 95% |