Learn More
Malonate de dibenzyle, TRC
Code produit 30354936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354936 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354936 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41788510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl Malonate
CAS 15014-25-2
Formule moléculaire C33 H30 N2 O4
Quantité 10 g
Synonyme Propanedioic acid 1,3-bis(phenylmethyl) ester, Malonic acid, dibenzyl ester, Propanedioic acid bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl malonate, NSC 101027
Formule InChI InChI=1S/C33H30N2O4/c1-37-30-16-15-21(20-31(30)38-2)23-18-28-32(29(36)19-23)33(35-27-14-7-6-13-26(27)34-28)22-9-8-12-25(17-22)39-24-10-4-3-5-11-24/h3-17,20,23,33-35H,18-19H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2CC3=C(C(Nc4ccccc4N3)c5cccc(Oc6ccccc6)c5)C(=O)C2
Nom IUPAC 9-(3,4-diméthoxyphényl)-6-(3-phénoxyphényl)-5,6,8,9,10,11-Hexhydrobenzo[b][1,4]benzodiazépine-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 518.602
Poids de la formule 518.221