Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl phosphate |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 76.0°C to 80.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C6H5CH2O)2P(O)OH |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 06, 439 |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement