Learn More
Phosphate de dibenzyle, 98%
Code produit 10561652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10561652 5 g Flacon en verre 5g
10398643 1 g Flacon en verre 1g
10386170 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112650050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1623-08-1 | C₁₄H₁₅O₄P | 278,23 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-08-1
Formule moléculaire C14H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 278.23
Numéro MDL MFCD00004775
Clé InChI HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
CID PubChem 74189
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène dibenzylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 76.0°C to 80.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2O)2P(O)OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 439
Poids de la formule 278.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement