Learn More
Phosphite de dibenzyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dibenzyl phosphite is used for the phosphorylation of phenols involves reaction in the presence of N-ethyldiisopropylamine and DMAP to give the dibenzyl phenyl phosphate. It is used in the preparation of phenylalkylphosphonamidates which are then used as probes for a hydrophobic binding register in prostate-specific membrane antigen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le phosphite de dibenzyle utilisé pour la phosphorylation des phénols implique une réaction en présence de N-éthyldiisopropylamine et de DMAP pour donner le phosphate de phényle et de dibenzyle. Il est utilisé dans la préparation des phénylalkylphosphonamidates qui sont ensuite utilisés comme sondes pour un registre de liaison hydrophobe dans l’antigène membranaire spécifique de la prostate.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol. Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibenzyl phosphite |
| Densité | 1.187 |
| Point d’ébullition | 110°C to 120°C (0.1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.554 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1982794 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,3014 |
| Show More |