Learn More
Phosphite de dibenzyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352307 100 g 100g
11332307 5 g 5g
11342307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09858.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Dibenzyl phosphite is used for the phosphorylation of phenols involves reaction in the presence of N-ethyldiisopropylamine and DMAP to give the dibenzyl phenyl phosphate. It is used in the preparation of phenylalkylphosphonamidates which are then used as probes for a hydrophobic binding register in prostate-specific membrane antigen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphite de dibenzyle utilisé pour la phosphorylation des phénols implique une réaction en présence de N-éthyldiisopropylamine et de DMAP pour donner le phosphate de phényle et de dibenzyle. Il est utilisé dans la préparation des phénylalkylphosphonamidates qui sont ensuite utilisés comme sondes pour un registre de liaison hydrophobe dans l’antigène membranaire spécifique de la prostate.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol. Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17176-77-1
Formule moléculaire C14H14O3P
Poids moléculaire (g/mol) 261.24
Numéro MDL MFCD00004774
Clé InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
CID PubChem 6334615
Nom IUPAC oxo-bis(phénylméthoxy)phosphanium
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphite
Densité 1.187
Point d’ébullition 110°C to 120°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.554
Quantité 100 g
Beilstein 1982794
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3014
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol. Reacts with water.
Poids de la formule 262.25
Pourcentage de pureté ≥90%