Learn More
Phosphite de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10135583 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10135583 5 g Flacon en verre 5g
10162710 25 g Flacon en verre 25g
10063943 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10135583 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112660050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17176-77-1
Formule moléculaire C14H14O3P
Poids moléculaire (g/mol) 261.24
Numéro MDL MFCD00004774
Clé InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
CID PubChem 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphite
Note relative au nom tech., 80%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5560
Quantité 5 g
Fieser 01,198
Merck Index 15,3019
Gravité spécifique 1.18
Nom IUPAC bis(benzyloxy)(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Poids de la formule 262.23
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzyl phosphite
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.