Learn More
Phtalate de dibenzyle-3,4,5,6-d4, CDN
Code produit 30313467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313467 0.05 g 0.05g
30310629 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313467 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND57260.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Formule moléculaire C22 2H4 H14 O4
Quantité 0.05 g
Synonyme 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
Formule InChI InChI=1 S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14 H,15-16H2/i7D,8 D,13 D,14 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2 H]
Nom IUPAC 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dibencilo
Poids moléculaire (g/mol) 350.4
Poids de la formule 350,1456 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique