Learn More
Succinate de dibenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430808 100 g 100g
11420808 25 g 25g
11440808 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25257.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-43-5 | C18H18O4 | 298.34 g/mol
Dibenzyl succinate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le succinate de dibenzyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-43-5
Formule moléculaire C18H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 298.34
Numéro MDL MFCD00022034
Clé InChI ODBOBZHTGBGYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl succinate, butanedioic acid, bis phenylmethyl ester, spasmine, benzyl succinate, dibenzylsuccinate, succinic acid dibenzyl ester, unii-ck14ug55av, ck14ug55av, diphenylmethyl butane-1,4-dioate, succinic acid, dibenzyl ester
CID PubChem 7653
ChEBI CHEBI:3058
Nom IUPAC 1,4-dibenzyl butanedioate
SMILES O=C(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl succinate
Point de fusion 42°C to 47°C
Densité 1.256
Point d’ébullition 245°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.596
Quantité 100 g
Beilstein 1916056
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 298.34
Pourcentage de pureté 98%