Learn More
Dibenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484593 250 g 250g
11474593 1000 g -
11494593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11484593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11554.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La dibenzylamine est utilisée pour préparer l’accélérateur en caoutchouc pour le processus de vulcanisation et les tampons de réaction. Les accélérateurs de type Dibenzylamine permettent de réduire la production de nitrosamine dans le procédé de préparation. Elle est aussi utilisée pour produire de la dibenzyl-nitroso-amine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,4 g/L).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-49-1
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Numéro MDL MFCD00004770
Clé InChI BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
CID PubChem 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzylamine
Point de fusion -26°C
Densité 1.026
pH 8.9
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.5745
Quantité 250 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 909664
Merck Index 14,3011
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.4g/L).
Nom IUPAC N-benzyl-1-phénylméthanamine
Poids de la formule 197.28
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzylamine