Learn More
Dibenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294370 250 mL Flacon en verre 250mL
10269213 1 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10294370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112612500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-49-1
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Numéro MDL MFCD00004770
Clé InChI BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
CID PubChem 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzylamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion -26°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2)2NH
Indice de réfraction 1.5740 to 1.576
Quantité 250 mL
Beilstein 12, 1035
Merck Index 15, 3016
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform,reacts with organic and inorganic acids
Nom IUPAC dibenzylamine
Poids de la formule 197.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.