Learn More
Dibenzylamine, TRC
Code produit 30359179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359179 1 g 1g
30352883 100 g 100g
30356039 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4175051G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-49-1
Formule moléculaire C14 H15 N
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Synonyme Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
Nom IUPAC N-benzyl-1-phénylméthanamine
SMILES C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzylamine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Poids de la formule 197.1204