Learn More
Sel de zinc d’acide dibenzyldithiocarbamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10288580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10288580
Marque: Thermo Scientific Acros 406440250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14726-36-4 | C30H28N2S4Zn | 610.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14726-36-4
Formule moléculaire C30H28N2S4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 610.21
Clé InChI AUMBZPPBWALQRO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii dibenzyldithiocarbamate, zinc dibenzyldithiocarbamate, dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt, zinc n,n-dibenzylcarbamodithioate, zinc dibenzyl dithiocarbamate, zinc bis dibenzyldithiocarbamate, acmc-209cyb, ksc910q0r, bis dibenzyldithiocarbamic acid zinc
CID PubChem 84610
Nom IUPAC zinc ; N,N-dibenzylcarbamodithioate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Point de fusion 183.0°C to 188.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 610.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.