Learn More
Dibenzylfluorescein, TRC
Code produit 30362460
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362460 5 mg 5mg
30354695 10 mg 10mg
30368430 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4174055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97744-44-0
Formule moléculaire C34 H24 O5
Poids moléculaire (g/mol) 512.551
Synonyme 2-[3-Oxo-6-(phenylmethoxy)-3H-xanthen-9-yl]benzoic Acid Phenylmethyl Ester, NSC 645658
Nom IUPAC 6,7-dibenzyl-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cc6ccccc6)c(Cc7ccccc7)ccc45)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzylfluorescein
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C34H24O5/c35-24-12-15-27-30(19-24)38-31-20-25(36)13-16-28(31)34(27)29-14-11-23(17-21-7-3-1-4-8-21)26(32(29)33(37)39-34)18-22-9-5-2-6-10-22/h1-16,19-20,35-36H,17-18H2
Poids de la formule 512.162