Learn More
DIBOA, TRC
Code produit 30137582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137582 25 mg 25mg
30011922 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42273025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17359-54-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Synonyme (±)-2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
SMILES O=C1C(O)OC2=CC=CC=C2N1O
Spécification
Nom chimique ou matériau DIBOA
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Poids de la formule 181.0375
Pourcentage de pureté >95%