Learn More
Dibromoacetamide, TRC
Code produit 30040660
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040660 25 mg 25mg
30040942 1 g 1g
30040657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42357025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-70-9
Formule moléculaire C2 H3 Br2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 216.86
Synonyme 2,2-Dibromoacetamide, Dibromoacetamide
Nom IUPAC 2,2-dibromoacetamide
SMILES NC(=O)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromoacetamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H3Br2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Poids de la formule 214.8581