Learn More
Dibromoacetamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibromoacetamide |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3Br2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| Poids de la formule | 214.8581 |