Learn More
Dibromoacetic Acid, TRC
Code produit 17943095
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943095 250 mg 250mg
17914295 100 mg 100mg
17913745 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD418730250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-64-1
Formule moléculaire C2 H2 Br2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.84
Synonyme Acetic acid, dibromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromoacetic acid, DBAA, Dibromoacetic acid
Nom IUPAC 2,2-dibromoacetic acid
SMILES OC(=O)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromoacetic acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Poids de la formule 215.8422