Learn More
Dibromobimane, TRC
Code produit 30378599
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378599 50 mg -
30384768 25 mg -
30374752 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42500050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68654-25-1
Formule moléculaire C10 H10 Br2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 350.01
Nom IUPAC 1,7-bis(bromomethyl)-2,6-dimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione
SMILES CC1=C(CBr)N2N(C(=O)C(=C2CBr)C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromobimane
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 347.9109