Learn More
Dibromobis(triphénylphosphine)nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399837 25 g 25g
11309847 1 g 1g
11319847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042192.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisé comme catalyseur de polymérisation
Utilisé comme catalyseur de polymérisation
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14126-37-5
Formule moléculaire C36H30Br2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 743.09
Numéro MDL MFCD00015865
Clé InChI QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
CID PubChem 11050914
Nom IUPAC dibromonickel; bis(triphenylphosphane)
SMILES Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Point de fusion 219°C to 223°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Poids de la formule 743.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement