Learn More
Dibromochlorométhane, TRC
Code produit 30373168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4252051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Formule moléculaire C H Br2 Cl
Quantité 1 g
Synonyme Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
Formule InChI InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
Nom IUPAC dibromo(chloro)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 208.28
Poids de la formule 205.8134