Learn More
Dibromochlorométhane, TRC
Code produit 30378869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378869 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425205500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Formule moléculaire C H Br2 Cl
Quantité 500 mg
Synonyme Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
Formule InChI InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
Nom IUPAC dibromo(chloro)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 208.28
Poids de la formule 205.8134