Learn More
Dibromoiodomethane (90%), TRC
Code produit 17982595
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982595 25 mg 25mg
17961705 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42550025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-94-2
Formule moléculaire C H Br2 I
Poids moléculaire (g/mol) 299.73
Synonyme Methane, dibromoiodo- (6CI,7CI,9CI), Dibromoiodomethane
Nom IUPAC dibromo(iodo)methane
SMILES BrC(Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromoiodomethane
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/CHBr2I/c2-1(3)4/h1H
Poids de la formule 297.749