Learn More
Dibromométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124523 1 L Flacon en verre 1L
10615532 100 mL Flacon en verre 100mL
10224570 500 mL Flacon en verre 500mL
11984481 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10124523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112830010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-95-3
Formule moléculaire CH2Br2
Poids moléculaire (g/mol) 173.83
Numéro MDL MFCD00000168
Clé InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
CID PubChem 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nom IUPAC Dibromométhane
SMILES C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromomethane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -52.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 2.4700g/mL
Point d’ébullition 96.0°C to 98.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2Br2
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420
Quantité 1 L
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Merck Index 15,6133
Gravité spécifique 2.47
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Poids de la formule 173.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibromomethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide