Learn More
Dibromométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615532 100 mL Flacon en verre 100mL
10224570 500 mL Flacon en verre 500mL
10124523 1 L Flacon en verre 1L
11984481 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10615532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112831000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-95-3
Formule moléculaire CH2Br2
Poids moléculaire (g/mol) 173.83
Numéro MDL MFCD00000168
Clé InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
CID PubChem 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nom IUPAC Dibromométhane
SMILES C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromomethane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -52.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 2.4700g/mL
Point d’ébullition 96.0°C to 98.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2Br2
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420
Quantité 100 mL
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Merck Index 15,6133
Gravité spécifique 2.47
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Poids de la formule 173.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibromomethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.