Learn More
Dibromométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418683 100 g 100g
11428683 500 g 500g
11438683 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10456.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.835 g/mol
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibromométhane est utilisé comme solvant dans la synthèse organique. Il agit comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques spécialisés, agrochimiques et pharmaceutiques. Il est utile comme extractif et utilisé pour la détermination de 5-nitroimidazoles (5-NDZ) dans les eaux environnementales. Il est impliqué dans la convergence des catéchols avec leurs dérivés méthylènedioxy.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’acétone, de l’éther et de l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-95-3
Formule moléculaire CH2Br2
Poids moléculaire (g/mol) 173.835
Numéro MDL MFCD00000168
Clé InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
CID PubChem 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nom IUPAC Dibromométhane
SMILES C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromomethane
Note relative au nom Stabilized with 50ppm BHT
Point de fusion -53°C
Densité 2.495
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Indice de réfraction 1.541
Quantité 100 g
Numéro UN UN2664
Beilstein 969143
Merck Index 14,6061
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,acetone,ether and alcohol.
Poids de la formule 173.85
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibromomethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide