Learn More
Dibromométhane, TRC
Code produit 30379794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379794 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425645100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromomethane
CAS 74-95-3
Formule moléculaire C H2 Br2
Quantité 100 g
Synonyme Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
Formule InChI InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMILES BrCBr
Nom IUPAC Dibromométhane
Poids moléculaire (g/mol) 173.83
Poids de la formule 171.8523