Learn More
Dibromonitrométhane, TRC
Code produit 30134226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134226 100 mg 100mg
30007168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425710100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-91-4
Formule moléculaire C H Br2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.83
Synonyme Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
Nom IUPAC dibromo(nitro)méthane
SMILES [O-][N+](=O)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromonitromethane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Poids de la formule 216.8374