Learn More
Dibucaine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16428528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428528 10 g
16410998 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16428528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0552A
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Dibucaine hydrochloride (Cinchocaine hydrochloride) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine hydrochloride is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine hydrochloride (Cinchocaine hydrochloride) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine hydrochloride is a potent SChE inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibucaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H30ClN3O2
Quantité 10 g
Synonyme Cinchocaine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (263.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 379.92
Poids de la formule 379.92
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation