Learn More
Chlorhydrate de dibucaïne, TRC
Code produit 30375774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375774 10 mg 10mg
30384564 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42650010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-12-1
Formule moléculaire C20 H29 N3 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 379.92
Synonyme 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocaine hydrochloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine
Nom IUPAC 2-butoxy-N-[2-(diéthylamino)éthyle]quinoline-4-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cinchocaine hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Poids de la formule 379.2027