Learn More
Dibucaine, MedChemExpress
Code produit 16418528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418528 10 g
16400998 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16418528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0552
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibucaine
CAS 85-79-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H29N3O2
Quantité 10 g
Synonyme Cinchocaine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36 mg/mL (104.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC
Poids moléculaire (g/mol) 343.46
Poids de la formule 343.46
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation