Learn More
Dibutyl adipate, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibutyl adipate |
| CAS | 105-99-7 |
| Formule moléculaire | C14H26O4 |
| Numéro MDL | MFCD00009451 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OCCCC)CCCCC(OCCCC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.35 |
| Pourcentage de pureté | 99% |