Learn More
Adipate de dibutyle, TRC
Code produit 30383634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383634 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383634 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4266105ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic acid-di-n-butyl ester
CAS 105-99-7
Formule moléculaire C14 H26 O4
Quantité 5 mL
Synonyme Adipic acid, dibutyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, dibutyl ester (9CI), 3PS, Adimoll DB, Adipic acid di-n-butyl ester, Butyl adipate, Cetiol B, Di-n-butyl adipate, Dibutyl adipate, Dibutyl hexanedioate, Experimental Tick Repellent 3, Experimental Tick Repellent 3PS, Monocizer W 260, NSC 8086, Polycizer W 260, W 260
Formule InChI InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
Nom IUPAC héxanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 258.35
Poids de la formule 258.1831