Learn More
Dibutyl Ether, TRC
Code produit 30382989
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382989 50 mL -
30379202 500 mL 500mL
30378816 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42946550ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Synonyme Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylether
Quantité 50 mL
Formule InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 130.1358