Learn More
Maléate de dibutyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10431202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10431202
Marque: Thermo Scientific Acros 353102500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-76-0 | C12H20O4 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-76-0
Formule moléculaire C12H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00009447,MFCD00065141
Clé InChI JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonyme dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
CID PubChem 5271569
Nom IUPAC 1,4-dibutyl (2Z)-but-2-enedioate
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl maleate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 274°C to 277°C
Point d’éclair 120°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 250 g
Beilstein 02, IV, 2209
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyl maleate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.