Learn More
Phosphate dibutylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10678994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10678994 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10742294 250 g Flacon en verre 250g
10626051 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10678994 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406640025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-66-4 | C8H19O4P | 210.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-66-4
Formule moléculaire C8H19O4P
Poids moléculaire (g/mol) 210.21
Numéro MDL MFCD00015245
Clé InChI JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
CID PubChem 7881
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de dibutyle
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl phosphate
Note relative au nom 97%
Acidité 259 to 267mg KOH/g
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.0580g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Indice de réfraction 1.4270 to 1.4290
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1.058
Poids de la formule 210.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.