Learn More
Phosphate de dibutyle, TRC
Code produit 30383585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30383585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42952025G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylphosphate
CAS 107-66-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H19 O4 P
Quantité 25 g
Synonyme Butyl phosphate, (BuO)2(HO)PO (6CI), DBP, DP 4, DP 4 (coupling agent), Di-n-Butyl phosphate, Dibutyl acid phosphate, Dibutyl hydrogen phosphate, Dibutyl phosphate, HDBP, NSC 203039, NSC 22313
Formule InChI InChI=1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
SMILES CCCCOP(=O)(O)OCCCC
Nom IUPAC phosphate de diphosphate
Poids moléculaire (g/mol) 210.21
Poids de la formule 210.1021
Pourcentage de pureté >95