Learn More
Sébacate de dibutyle, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10400831 1 kg Flacon en verre 1kg
10410831 250 g Flacon en verre -
10697844 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10400831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406650010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-43-3
Formule moléculaire C18H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Numéro MDL MFCD00027218
Clé InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
CID PubChem 7986
Nom IUPAC dibutyle decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl sebacate
Point de fusion -12°C
Densité 0.9400g/mL
Point d’éclair 167°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 314.46
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide