Learn More
Dibutylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibutylamine |
| CAS | 111-92-2 |
| Formule moléculaire | C8 H19 N |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNCCCC |
| Nom IUPAC | N-butylbutanin-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
| Poids de la formule | 129.1517 |