Learn More
Oxyde de dibutyline(IV), TRC
Code produit 30179753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179753 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42956010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyltin-oxide
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8 H18 O Sn
Quantité 10 g
Synonyme Dibutyltin oxide (6CI), Dibutyloxostannane, Axion CS 2455, Cotin 100, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(II) oxide, Dibutyloxotin, Dibutylstannane oxide, Eurecat 9555, Eurecat 9560, FC 4201, Fascat 4201, Fomrez SUL 11A, Fomrez SUL 11B, Fomrez SUL 11C, MSCAT 01, MSCAT 02, NSC 28130, Neostann U 300, Stann BO, Tegokat 248, Tin dibutyl oxide, U 300, ZT 4201
Formule InChI InChI=1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
Poids moléculaire (g/mol) 248.94
Poids de la formule 250.038