Learn More
R&D Systems™ Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Code produit 30001207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001207 10 mg 10mg
18034932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001207 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1141/10
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable analog of cAMP; activates cAMP-dependent protein kinases. Promotes differentiation of dopaminergic neurons (iDA) from hPSCs in combination with other reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16980-89-5
Formule moléculaire C18H26N5NaO8P
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 491.37
Pureté >98%
Poids moléculaire 494.397