Learn More
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
Conditionnement:
0.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431537 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039411.02
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Formule moléculaire C7H7IrO4
Numéro MDL MFCD00049135
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3466
Synonyme acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
Clé InChI DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Nom IUPAC monoxyde de carbone;(E)-4 -hydroxypent-3-en-2-one;iridium
Poids moléculaire (g/mol) 347.35
CID PubChem 71311471
Poids de la formule 347.35
Forme physique Cristalline