Learn More
Dicarbonylacétylacétonato rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10477402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
Code produit. 10477402
Marque: Thermo Scientific Acros 363955000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14874-82-9
Formule moléculaire C7H7O4Rh
Poids moléculaire (g/mol) 258.03
Numéro MDL MFCD00009884
Clé InChI BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Nom IUPAC λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Point de fusion 154.0°C to 156.0°C
Couleur Green-Red
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 258.04
Forme physique Aiguilles et paillettes
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.