Learn More
Dicarbonylcyclopentadiénylcobalt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362608
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362608 1 g 1g
11352608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 023136.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Catalyseur de cyclotrimérisation des alcynes
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes. It mediates the [2+2+2]-cyclization of allenediynes to tricyclic systems. catalyzes the formation of pyridines from a mixture of alkynes and nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12078-25-0
Numéro MDL MFCD00009589
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicarbonylcyclopentadienylcobalt
Point d’ébullition 139°C to 140°C (710 mmHg)
Point d’éclair 26°C (80°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3281
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Poids de la formule 180.05
Forme physique Liquide