Learn More
Thermo Scientific™ Base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) (ISO) (déshydratée)
Code produit 13265929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13265929 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13265929 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM1148B
 Article restreint
En stock
Isolez et dénombrez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol tout en inhibant les bactéries non cibles.
Isolez et dénombrez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) Thermo Scientific™ Oxoid™ (ISO) en respectant la norme ISO 21527-1: 2008. La base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) (ISO) est spécialement conçue pour empêcher la prolifération des bactéries et des moisissures tout en favorisant le développement des espèces qui ne peuvent pas être isolées sur gélose Rose-bengale Chloramphénicol ou sur gélose dextrosée à la pomme de terre acidifiée.
Utilisez la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) pour isoler de façon sélective et dénombrer les levures et les moisissures viables dans les denrées alimentaires à activité d’eau supérieure à 0,95 aW.
  • Conforme aux normes ISO 21527-1: 2008.
  • Sélectif pour les échantillons de levures et de moisissures viables issus d’échantillons alimentaires.
DRBC (ISO) est issu d’une modification du milieu Chloramphénicol rose-bengale d’origine1 . Le contenu rose-bengale a été optimisé en ajoutant du Dichloran et en modifiant le pH à 5,6, ce qui explique sa différence.
L’inclusion de Chloramphénicol dans ce milieu supprime la prolifération bactérienne, permettant aux moisissures et aux levures de se développer. L’inhibition de la propagation des moisissures et la restriction de la taille de leur colonie permettent d’améliorer le dénombrement et la détection. La réduction du pH de la gélose DRBC (ISO) augmente l’inhibition des levures par le rose-bengale.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) (ISO) (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g