Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiène) palladium(II), Pd 36,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395988
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11395988 1 g 1g
11385988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11395988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010493.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12107-56-1 | C8H12Cl2Pd | 285.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12107-56-1
Formule moléculaire C8H12Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 285.50
Numéro MDL MFCD00012412
Clé InChI RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Synonyme dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g
CID PubChem 6436380
Nom IUPAC palladium(2+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane
Poids de la formule 285.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 36,7 %
Forme physique Cristalline