Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiène)ruthénium(II), polymère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315998
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315998 5 g 5g
11305998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010494.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50982-12-2 | C8H12Cl2Ru | 280.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50982-12-2
Formule moléculaire C8H12Cl2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 280.15
Numéro MDL MFCD00171304
Clé InChI DMRVBCXRFYZCPR-PHFPKPIQSA-L
Synonyme dichloro cycloocta-1,5-diene ruthenium ii, dichloro 1,5-cyclooctadiene ruthenium ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; dichlororuthenium
CID PubChem 91884784
Nom IUPAC (5Z)-cycloocta-1,5-diène ; dichlororuthénium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Note relative au nom Polymer
Point de fusion 200°C (decomposition)
Couleur Marron à noir
Quantité 5 g
Forme physique Poudre