Learn More
Dichloro[9,9-diméthyl-4,5-bis(diphénylphosphino)xanthène]palladium(II), Pd 14,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465025 1 g 1g
15475025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046665.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 205319-10-4 | C39H32Cl2OP2Pd | 755.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205319-10-4
Formule moléculaire C39H32Cl2OP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 755.95
Numéro MDL MFCD14155707
Clé InChI MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride
CID PubChem 86280406
Nom IUPAC (5-diphénylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)-diphénylphosphane ;palladium(2 +) ;dichlorure
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Point de fusion 280°C to 287°C (decomposition)
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 755.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,1 %
Forme physique Solide cristallin