Learn More
Dichloro[bis(1,3-diphénylphosphino)propane]nickel(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317238
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317238 2 g 2g
11307238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030167.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15629-92-2 | C27H26Cl2NiP2 | 542.04 g/mol
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II) is used as an effective catalyst for Kumada coupling and Suzuki reactions. It also catalyzes other reactions to convert enol ethers, dithioacetals and vinyl sulfides to olefins. Further, it is used as a catalyst for preparation of block-copolythiophenes and solid state metathesis polycondensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15629-92-2
Formule moléculaire C27H26Cl2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 542.04
Numéro MDL MFCD00015318
Clé InChI REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride
CID PubChem 131675641
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane ; nickel ; dichlorhydrate
SMILES Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Point de fusion 213°C (decomposition)
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 542.03
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloro¢bis(1,3-diphenylphosphino)propane!nickel(II)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .